Learn More
3,3',3' '-(2,4,6-Boroxintriyl)tris-Pyridinhydrochlorid (> 70%), TRC
Artikelnummer. 30414323
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30414323 100 mg 100 Milligramm
30421919 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30414323 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP997025100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',3''-(2,4,6-boroxintriyl)tris-Pyridine Hydrochloride
Summenformel C15H12B3N3O3 •xHCl
Menge 100 mg
Synonym 3,3',3''-(2,4,6-Boroxintriyl)tris[pyridine] Hydrochloride, 2,4,6-Tris(3-pyridinyl)cyclotriboroxane Hydrochloride, Tris(3-pyridyl)boroxin Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C15H12B3N3O3.ClH/c1-4-13(10-19-7-1)16-22-17(14-5-2-8-20-11-14)24-18(23-16)15-6-3-9-21-12-15;/h1-12H;1H
SMILES B1(OB(OB(O1)C2=CC=CN=C2)C3=CC=CN=C3)C4=CN=CC=C4.Cl
IUPAC-Name 2,4,6-Tri(pyridin-3-yl)-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinanhydrochlorid