Learn More
Alfa Aesar™ 3-(2-Pyridyl)-L-Alanin Dihydrochlorid, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63770.06
Additional Details : CAS : 1082692-96-3 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15440639
  • 516.95 CHF / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 08-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1082692-96-3
166.18
PDRJLZDUOULRHE-ZETCQYMHSA-N
2761499
C1=CC=NC(=C1)CC(C(=O)O)N
C8H10N2O2
MFCD06809729
l-2-pyridylalanine, 3-2-pyridyl-l-alanine, s-2-amino-3-pyridin-2-yl propanoic acid, h-2-pal-oh, l-3-2-pyridyl-alanine, 3-2-pyridyl-alanine, 2'-pyridyl-l-ala, 2s-2-amino-3-pyridin-2-yl propanoic acid, 2-aza-d-phenylalanine, 3-pyridin-2-yl-d-alanine
(2S)-2-amino-3-pyridin-2-ylpropansäure
Spezifikation
3-(2-Pyridyl)-L-alanine dihydrochloride
C8H10N2O2
l-2-pyridylalanine, 3-2-pyridyl-l-alanine, s-2-amino-3-pyridin-2-yl propanoic acid, h-2-pal-oh, l-3-2-pyridyl-alanine, 3-2-pyridyl-alanine, 2'-pyridyl-l-ala, 2s-2-amino-3-pyridin-2-yl propanoic acid, 2-aza-d-phenylalanine, 3-pyridin-2-yl-d-alanine
C1=CC=NC(=C1)CC(C(=O)O)N
166.18
239.1
95%
1082692-96-3
MFCD06809729
PDRJLZDUOULRHE-ZETCQYMHSA-N
(2S)-2-amino-3-pyridin-2-ylpropansäure
2761499
Fest
5g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation