Learn More
3-[2-Oxo-3-(trifluoromethyl)-1,2-Dihydropyridin-1-yl]propanenitril, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge SPB06060EA
Additional Details : CAS : 175277-60-8 Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 10g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10019571
  • 101.68 CHF / 10 Gramm
Verfügbar ab
12-07-2021
Chemische Identifikatoren
175277-60-8
216.163
CQBBWSPMEJVWQE-UHFFFAOYSA-N
2736731
C1=CN(C(=O)C(=C1)C(F)(F)F)CCC#N
C9H7F3N2O
MFCD00204216
3-2-oxo-3-trifluoromethyl pyridin-1 2h-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-2 1h-pyridone, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridin-1-yl propanenitrile, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl pyridin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyrid-2 1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyrid-2-1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-pyrid-2-1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-2 1h-pyridon, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl hydropyridyl propanenitrile
3-[2-Oxo-3-(trifluormethyl)pyridin-1-yl]propannitril
Spezifikation
3-[2-Oxo-3-(trifluoromethyl)-1, 2-dihydropyridin-1-yl]propanenitrile
175277-60-8
97%
MFCD00204216
CQBBWSPMEJVWQE-UHFFFAOYSA-N
3-[2-Oxo-3-(trifluormethyl)pyridin-1-yl]propannitril
2736731
97%
10g
97.0
C9H7F3N2O
3-2-oxo-3-trifluoromethyl pyridin-1 2h-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-2 1h-pyridone, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridin-1-yl propanenitrile, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl pyridin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyrid-2 1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyrid-2-1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-pyrid-2-1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-2 1h-pyridon, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl hydropyridyl propanenitrile
C1=CN(C(=O)C(=C1)C(F)(F)F)CCC#N
216.163
216.16
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation