Learn More
3-(2-Oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)-propansäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10273232
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10273232 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10305112 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10273232 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB02696DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 13610-59-8
Summenformel C10H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 207.185
MDL-Nummer MFCD00052166
InChI-Schlüssel BMLRDVCKJXMASM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl propanoic acid, 3-2-oxo-1,3-benzoxazol-3 2h-yl propanoic acid, 3-2-oxobenzo d oxazol-3 2h-yl propanoic acid, 3-2-oxo-benzooxazol-3-yl propionic acid, 3-2-oxo-1,3-benzoxazol-3-yl propanoic acid, 3 2h-benzoxazolepropanoic acid, 2-oxo, 3-2-oxo-benzooxazol-3-yl-propionic acid, 3 2h-benzoxazolepropanoicacid, 2-oxo, 3-2-oxo-3-hydrobenzoxazol-3-yl propanoic acid, maybridge1_008314
PubChem CID 720147
IUPAC-Name 3-(2-Oxo-1,3-Benzoxazol-3-yl)Propansäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N(C(=O)O2)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Oxo-2, 3-dihydro-1, 3-benzoxazol-3-yl)propanoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 207.18
Reinheit (%) 97%