Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-(2-Naphthyl)-L-alanine |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 215.25 |
| Reinheit (%) | ≥97.5% |
| Show More |