Learn More
3-(2-naphthyl)-D-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460269
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460269 25 g 25 Gramm
15440269 1 g 1 Gramm
15450269 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460269 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63532.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 76985-09-6 | C13H13NO2 | 215.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76985-09-6
Summenformel C13H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.25
MDL-Nummer MFCD00038546
InChI-Schlüssel JPZXHKDZASGCLU-GFCCVEGCSA-N
Synonym 3-2-naphthyl-d-alanine, h-d-2-nal-oh, r-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, r-2-amino-3-naphthalene-2-yl-propionic acid, d-2-naphthylalanine, d-3-2-naphthyl-alanine, unii-571v312ymy, 2-d-naphthylalanine, 2r-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, 2r-2-amino-3-naphthalen-2-ylpropanoic acid
PubChem CID 2733661
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-naphthalen-2-ylpropansäure
SMILES [NH3+][C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Naphthyl)-D-alanine
Farbe Weiß
Beilstein 4352384
Menge 25 g
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest