Learn More
3-(2-Naphthyl)acrylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442718
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442718 5 g 5 Gramm
11432718 1 g 1 Gramm
11452718 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442718 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16715.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 51557-26-7 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51557-26-7
Summenformel C13H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.221
MDL-Nummer MFCD00209666
InChI-Schlüssel KWGPBDBAAXYWOJ-VURMDHGXSA-N
Synonym naphthalene-2-acrylic acid, z-3-2-naphthyl prop-2-enoic acid, z-3-naphthalen-2-ylprop-2-enoic acid
PubChem CID 1712266
IUPAC-Name (Z)-3-naphthalen-2-ylprop-2-ensäure
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Naphthyl)acrylic acid
Menge 5 g
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 98%