Learn More
[3-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10249752
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10249752 250 mg -
10015712 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10249752 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC42009CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 857284-07-2
Summenformel C13H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 237.299
MDL-Nummer MFCD07772846
InChI-Schlüssel DZHYOLUKMGNRTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-morpholinoethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7164622
IUPAC-Name [3-(2-Morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol
SMILES C1COCCN1CCOC2=CC=CC(=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [3-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 237.3
Reinheit (%) 97%