Learn More
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494750
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494750 250 mg 250 Milligramm
11404760 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494750 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50784.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 46196-54-7 | C11H15NO | 177.247 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 46196-54-7
Summenformel C11H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 177.247
MDL-Nummer MFCD08060984
InChI-Schlüssel MIVMFYNEGPHLSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methylphenoxy pyrrolidine, 3-o-tolyloxy pyrrolidine, 3-o-tolyloxy-pyrrolidine, acmc-1bmts, 3-o-tolyloxy ;pyrrolidine
PubChem CID 18337163
IUPAC-Name 3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidin
SMILES CC1=CC=CC=C1OC2CCNC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine
Menge 250 mg
Formelmasse 177.25
Reinheit (%) 95%