Learn More
3-(2-Methyl-thiazol-4-yl)-benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10769793
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10769793 250 mg 250 Milligramm
10168172 1 g 1 Gramm
10316354 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10769793 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC19404CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 850375-05-2
Summenformel C11H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 203.26
MDL-Nummer MFCD02681946
InChI-Schlüssel FQQPVEKQPGDYPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7127782
IUPAC-Name 3-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzaldehyd
SMILES CC1=NC(=CS1)C1=CC(C=O)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Methyl-thiazol-4-yl)-benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 3-2-methyl-thiazol-4-yl-benzaldehyde, 3-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzaldehyde, 3-2-methylthiazol-4-yl benzaldehyde, 4-3-formylphenyl-2-methyl-1,3-thiazole, 3-2-methyl-4-thiazolyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-2-methyl-4-thiazolyl, benzaldehyde, 3-2-methyl-4-thiazolyl
Formelmasse 203.26
Reinheit (%) 97%