Learn More
3-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)-propionitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11440538
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440538 25 g -
11420538 1 g -
11430538 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440538 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24675.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89128-08-5
Summenformel C7H8N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.17
MDL-Nummer MFCD00134458
InChI-Schlüssel DXHSGLFIHQQUIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methyl-4-nitro-1h-imidazol-1-yl propanenitrile, 3-2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl propionitrile, 3-2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl propanenitrile, 3-2-methyl-4-nitro-1h-imidazol-1-yl propionitrile, 3-2-methyl-4-nitro-1-imidazolyl propanenitrile, 3-2-methyl-4-nitro-imidazol-1-yl propanenitrile, 3-2-methyl-4-nitroimidazolyl propanenitrile, 2-methyl-4-nitro-1-imidazolepropionitrile, 2-methyl-4-nitro-1h-imidazole-1-propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-2-methyl-4-nitro-1h-imidazole
PubChem CID 319755
IUPAC-Name 3-(2-Methyl-4-Nitroimidazol-1-yl)Propannitril
SMILES CC1=NC(=CN1CCC#N)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propionitrile
Schmelzpunkt 113°C to 116°C
Menge 25 g
Formelmasse 180.17
Reinheit (%) 97%