Learn More
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10762083
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10762083 1 g 1 Gramm
10304472 250 mg 250 Milligramm
10250545 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10762083 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC19401DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 28077-41-0
Summenformel C11H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 219.258
MDL-Nummer MFCD02682065
InChI-Schlüssel YDPHSMPSNLAMJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoic acid, 3-2-methylthiazol-4-yl benzoic acid, benzoic acid,3-2-methyl-4-thiazolyl, 3-2-methyl thiazol-4-yl benzoic acid
PubChem CID 2776495
IUPAC-Name 3-(2-Methyl-1,3-Thiazol-4-yl)Benzoesäure
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 219.26
Reinheit (%) 97%