Learn More
3-(2-Methoxyphenyl)propionsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11436857 100 g 100 Gramm
11416857 5 g 5 Gramm
11426857 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14314.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6342-77-4 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6342-77-4
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.203
MDL-Nummer MFCD00002772
InChI-Schlüssel XSZSNLOPIWWFHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methoxyphenyl propanoic acid, 3-2-methoxyphenyl propionic acid, 2-methoxyhydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 2-methoxy, o-methoxyhydrocinnamic acid, 3-o-methoxyphenyl propionic acid, 2-methoxy-benzenepropanoic acid, beta-o-methoxyphenyl propionic acid, acmc-209nfi, maybridge1_000611
PubChem CID 80652
IUPAC-Name 3-(2-Methoxyphenyl)propansäure
SMILES COC1=CC=CC=C1CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 85°C to 88°C
Menge 100 g
Beilstein 2097012
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) ≥98%