Learn More
3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propandiol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol is involved in centrally acting muscle relaxant with expectorant properties. It is often used as anesthetic during animal surgery. It is used in the treatment of coughing
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml bei 25 °C), Methanol, DMSO (40 mg/ml bei 25 °C), DMF, Ethanol (50 mg/ml), Glycerin und Glykol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Löslich in Wasser (50 mg/ml bei 25 °C), Methanol, DMSO (40 mg/ml bei 25 °C), DMF, Ethanol (50 mg/ml), Glycerin und Glykol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol |
Schmelzpunkt | 80°C to 82°C |
Siedepunkt | 215°C (19 mmHg) |
Menge | 50 g |
Beilstein | 2049375 |
Merck Index | 14,4555 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (50mg/ml at 25°C),methanol,DMSO (40mg/ml at 25°C),DMF,ethanol (50mg/ml),glycerol and glycol. |
Formelmasse | 198.22 |
Reinheit (%) | ≥99% |