Learn More
3-(2-Methoxy-3-Pyridyl)Acrylsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484460
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484460 5 g 5 Gramm
11474460 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484460 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50063.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 131674-41-4 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131674-41-4
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.175
MDL-Nummer MFCD07781156
InChI-Schlüssel MTVRDAQJMCORAQ-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-2-methoxy-3-pyridyl acrylic acid, e-3-2-methoxypyridin-3-yl acrylic acid, 3-2-methoxypyridin-3-yl acrylic acid, 2e-3-2-methoxypyridin-3-yl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-methoxy 3-pyridyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 14691926
IUPAC-Name (E)-3-(2-Methoxypyridin-3-yl)prop-2-ensäure
SMILES COC1=C(C=CC=N1)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid
Menge 5 g
Formelmasse 179.18
Reinheit (%) 95%