Learn More
3-(2-Furyl)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483647
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 15483647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27273.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Furyl)propionic acid
CAS 935-13-7
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Summenformel C7H8O3
MDL-Nummer MFCD00005346
Menge 5 g
Synonym 3-furan-2-yl propanoic acid, 3-2-furyl propanoic acid, 2-furanpropanoic acid, 2-furanpropionic acid, 3-2-furyl propionic acid, 3-furan-2-yl-propionic acid, furan-2-propionic acid, 3-2-furyl propoinic acid, furfuryl-essigsaure, furfurylacetic acid
InChI-Schlüssel XLTJXJJMUFDQEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=COC(=C1)CCC(=O)O
IUPAC-Name 3-(Furan-2-yl)Propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 140.138
PubChem CID 70286
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 97%