Learn More
3-(2-Furyl)-benzonitril, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10051434
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10051434 250 mg 250 Milligramm
10612475 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10051434 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC46116CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 112598-77-3
Summenformel C11H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 169.183
MDL-Nummer MFCD04039075
InChI-Schlüssel BUZQKXZXWYCNJK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4163731
IUPAC-Name 3-(Furan-2-yl)Benzonitril
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C2=CC=CO2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Furyl)benzonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Synonym 3-2-furyl benzonitrile, 3-furan-2-yl benzonitrile, benzonitrile,3-2-furanyl, 3-furan-2-yl-benzonitrile, benzonitrile, 3-2-furanyl, acmc-20mgkx, 3-2-furanyl benzonitrile, 3-2-furyl benzenecarbonitrile, 3-furan-2-yl benzenecarbonitrile
Formelmasse 169.18
Reinheit (%) 97%