Learn More
3-(2-Furyl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10402694
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10402694 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10412694 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10402694 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC46101CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 35461-99-5
Summenformel C11H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 188.182
MDL-Nummer MFCD02690979
InChI-Schlüssel RQVVFGRDMHDHNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furan-2-yl benzoic acid, 3-2-furyl benzoic acid, 3-fur-2-ylbenzoic acid, 3-furan-2-yl-benzoic acid, m-2-furyl benzoic acid, benzoic acid, 3-2-furanyl
PubChem CID 5037933
IUPAC-Name 3-(Furan-2-yl)Benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Furyl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 188.18
Reinheit (%) 97%