Learn More
3-(2-Furyl)-acrylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470217
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470217 25 g 25 Gramm
11480217 100 g 100 Gramm
11329559 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21653.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 539-47-9 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
3-(2-Furyl)acrylic acid is a reactant used in the preparation of heteroaryl-substituted bis-trifluoromethyl carbinols and trifluoroacetophenone derivatives malonyl-CoA decarboxylase (MCD) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(2-Furyl)acrylsäure ist ein Reaktant, der bei der Herstellung von Heteroaryl-substituierten Bis-trifluormethylcarbinolen und Trifluoracetophenon-Derivaten Malonyl-CoA-Decarboxylase(MCD)-Inhibitoren verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan und Diethylether.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 539-47-9
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00003257,MFCD11656544
InChI-Schlüssel ZCJLOOJRNPHKAV-ONEGZZNKSA-N
Synonym 3-2-furyl acrylic acid, e-3-furan-2-yl acrylic acid, 2-furanacrylic acid, 3-furan-2-yl acrylic acid, furanacrylic acid, 2-furalacetic acid, furacrylic acid, furylacrylic acid, 2e-3-furan-2-yl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2-furanyl
PubChem CID 643402
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Furyl)acrylic acid
Schmelzpunkt 140°C to 144°C
Siedepunkt 286°C
Menge 25 g
Beilstein 81046
Merck Index 14,4297
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane and diethyl ether.
IUPAC-Name (E)-3-(Furan-2-yl)Prop-2-Enosäure
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 99%