Learn More
3-(2-Furyl)acrolein, 99%
Artikelnummer. 11469973
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469973 100 g 100 Gramm
11449973 5 g 5 Gramm
11459973 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469973 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13042.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 623-30-3 | C7H6O2 | 122,123 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-30-3
Summenformel C7H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.123
MDL-Nummer MFCD00003256
InChI-Schlüssel VZIRCHXYMBFNFD-HNQUOIGGSA-N
Synonym 3-2-furyl acrolein, 2-furanacrolein, e-3-furan-2-yl acrylaldehyde, 3-furan-2-yl acrylaldehyde, 2-propenal, 3-2-furanyl, trans-3-2-furyl acrolein, beta-2-furylacrolein, 3-2-furyl acrylaldehyde, unii-ssq86u3drp, furyl acrolein
PubChem CID 1549521
IUPAC-Name (E)-3-(furan-2-yl)prop-2-enal
SMILES C1=COC(=C1)C=CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Furyl)acrolein
Schmelzpunkt 49°C to 52°C
Siedepunkt 95°C (5 mmHg)
Flammpunkt 99°C (210°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 107570
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 99%
RUO– Nur für Forschungszwecke