Learn More
3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11302426 5 g 5 Gramm
11312426 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302426 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06220.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 57568-60-2 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57568-60-2
Summenformel C13H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
MDL-Nummer MFCD00036566
InChI-Schlüssel JPESOGFYFXAURP-XFXZXTDPSA-N
Synonym 3-2-furyl-2-phenylpropenal, 3-2'-furyl-2-phenyl-2-propenal, 3-2-furyl-2-phenyl propenal, z-3-furan-2-yl-2-phenylprop-2-enal, 2z-3-furan-2-yl-2-phenylprop-2-enal
PubChem CID 6537126
IUPAC-Name (Z)-3-(Furan-2-yl)-2-phenylprop-2-enal
SMILES O=C\C(=C\C1=CC=CO1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal
Schmelzpunkt 57°C to 60°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 5923
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 97%