Learn More
3-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10507854
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10507854
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC47001CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 859851-00-6
Summenformel C9H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.17
MDL-Nummer MFCD08271950
InChI-Schlüssel MOPCEJWYTICWJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-2-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-2-furanyl-1-methyl, 3-fur-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-2-furyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 7537643
SMILES CN1N=C(C=C1C(O)=O)C1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 3-(furan-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formelmasse 192.17
Reinheit (%) 97%