Learn More
3-(2-Fluor-4-Methylphenyl)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15485087 1 g 1 Gramm
15408075 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32370.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 852181-17-0
Summenformel C10H11FO2
Molekulargewicht (g/mol) 182.19
MDL-Nummer MFCD09025394
InChI-Schlüssel HQOAGAGIHCHXLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-fluoro-4-methylphenyl propionic acid, 3-2-fluoro-4-methylphenyl propanoic acid
PubChem CID 46737562
IUPAC-Name 3-(2-Fluor-4-methylphenyl)propansäure
SMILES CC1=CC(F)=C(CCC(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Fluoro-4-methylphenyl)propionic acid
Siedepunkt 98°C to 100°C
Menge 1 g
Formelmasse 182.19
Reinheit (%) 97%