missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,2'-Dihydroxyflavon, TRC

Artikelnummer. 30377806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30377806 500 mg
30369013 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30377806 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD679205500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6068-76-4
Summenformel C15H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 254.24
Synonym 3-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 2',3-Dihydroxyflavone, 2'-Hydroxyflavonol, 3,2'-Dihydroxyflavone, 3-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 3-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMILES OC1=C(Oc2ccccc2C1=O)c3ccccc3O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3,2'-Dihydroxyflavone
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O4/c16-11-7-3-1-5-9(11)15-14(18)13(17)10-6-2-4-8-12(10)19-15/h1-8,16,18H
Formelmasse 254.0579
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.