Learn More
3-[2-(Diethylamino)ethylcarbamoyl]benzolboronsäure-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15450546
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15450546 250 mg 250 Milligramm
15440546 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53281.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 957061-01-7
Summenformel C13H22BClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 300.59
MDL-Nummer MFCD09027256
InChI-Schlüssel CXICYVWYLASJEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-diethylamino ethyl carbamoyl phenyl boronic acid hydrochloride, 3-2-n,n-diethylaminoethylaminocarbonyl phenylboronic acid, hcl, 3-2-diethylamino ethyl carbamoyl benzeneboronic acid hydrochloride, 3-2-diethylamino ethyl carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride, 3-2-n,n-diethylaminoethylaminocarbonyl phenylboronic acid hcl, 3-2-diethylamino ethyl carbamoyl phenyl boronicacidhydrochloride, 3-2-diethylamino ethyl carbamoyl-phenyl boronic acid hydrochloride, 3-2-diethylamino ethyl carbamoyl phenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 44119693
IUPAC-Name [3-[2-(Diethylamino)ethylcarbamoyl]phenyl]boronsäure;hydrochlorid
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NCCN(CC)CC)(O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[2-(Diethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride
Menge 250 mg
Formelmasse 300.59
Reinheit (%) 97%