missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

[3-[[[2-(Diaminomethyleneamino)-4-thiazolyl]methyl]thio]propionyl]sulfamide Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30137515
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
10 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137515 100 mg 100 Milligramm
17977704 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137515 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD416369100MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 76824-17-4
Summenformel C8 H14 N6 O3 S3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 374.89
Synonym Propanamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N-(aminosulfonyl)-, hydrochloride (1:1), Propanamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N-(aminosulfonyl)-, monohydrochloride (9CI), 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-N-sulfamoyl-propanamide Hydrochloride, Famotidine Imp. C (EP) as Hydrochloride
IUPAC-Name 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]-N-sulfamoylpropanamide;hydrochloride
SMILES Cl.NC(=Nc1nc(CSCCC(=O)NS(=O)(=O)N)cs1)N

Tekniske data

Chemischer Name oder Material 3-[([2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]-N-sulfamoyl-propanamide Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H14N6O3S3.ClH/c9-7(10)13-8-12-5(4-19-8)3-18-2-1-6(15)14-20(11,16)17;/h4H,1-3H2,(H,14,15)(H2,11,16,17)(H4,9,10,12,13);1H
Formelmasse 374.0056
Reinheit (%) >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.