missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3- 2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-N-sulfamoylpropanamide Hydrochloride, Mikromol™
Beschreibung
3- 2-[(Diaminomethylen)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-N-sulfamoylpropanamid-Hydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-[([2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]-N-sulfamoyl-propanamide Hydrochloride |
| CAS | 76824-17-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-[([2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]-N-sulfamoyl-propanamide Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C8 H14 N6 O3 S3 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Famotidine Imp. C (EP), Famotidine USP Related Compound C, Famotidine USP RC C, Propanamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N-(aminosulfonyl)-, hydrochloride (1:1), Propanamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N-(aminosulfonyl)-, monohydrochloride (9CI), 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-N-sulfamoyl-propanamide Hydrochloride, Famotidine Imp. C (EP) as Hydrochloride, Famotidine Related Compound C as Hydrochloride, Famotidine Impurity C as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H14N6O3S3.ClH/c9-7(10)13-8-12-5(4-19-8)3-18-2-1-6(15)14-20(11,16)17;/h4H,1-3H2,(H,14,15)(H2,11,16,17)(H4,9,10,12,13);1H |
| SMILES | Cl.NC(=Nc1nc(CSCCC(=O)NS(=O)(=O)N)cs1)N |
| IUPAC-Name | 3-[[2-(Diaminomethylidenamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]-N-sulfamoylpropanamid;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?