Learn More
3-[[[2-[(Diaminomethylene]amino-4-thiazolyl]thio]propionitrile, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(2-((Diaminomethylene)amino-4-thiazolyl)thio)propionitrile |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H11N5S2/c9-2-1-3-14-4-6-5-15-8(12-6)13-7(10)11/h5H,1,3-4H2,(H4,10,11,12,13) |