Learn More
3-(2-Deoxy-Beta-D-Erythro-Pentofuranosyl)Pyrimido[1,2-a]Purin-10(3H)-ein, TRC
Artikelnummer. 30133918
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133918 25 mg 25 Milligramm
17978404 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133918 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23290525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87171-83-3
Summenformel C13 H13 N5 O4
Synonym M1G-DR;
Spezifikation
Format Unverdünnt
Molekulargewicht 303.27
Versandbedingung Raumtemperatur
Menge 25 mg
Chemischer Name oder Material 3-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)pyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-eins