Learn More
3-(2-Chlorophenyl)propionsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358236 5 g 5 Gramm
11348236 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15306.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1643-28-3 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1643-28-3
Summenformel C9H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 184.619
MDL-Nummer MFCD00016547
InChI-Schlüssel KZMDFTFGWIVSNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-chlorophenyl propionic acid, 3-2-chlorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 2-chloro, 2-chlorobenzenepropanoic acid, 2-chloro-benzenepropanoic acid, zlchem 694, pubchem19768, acmc-209dqy, 2-chlorohydrocinnamic acid, ksc494i2t
PubChem CID 95676
IUPAC-Name 3-(2-Trichlorphenoxy)Propansäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCC(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Chlorophenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 94°C to 97°C
Siedepunkt 171°C (10 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1866789
Formelmasse 184.62
Reinheit (%) ≥98%