Learn More
3-(2-Chlorphenyl)-5-Methylisoxazol-4-Carbonsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312436
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11312436
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06240.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 23598-72-3 | C11H8ClNO3 | 237.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23598-72-3
Summenformel C11H8ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 237.64
MDL-Nummer MFCD00020813
InChI-Schlüssel UVEPOHNXGXVOJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2'-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl, 3-2-chloro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-o-chlorophenyl-5-methyl, 4-carboxy-3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole, 3 2-chlorophenyl-5-methyl-isoxazolyl-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
PubChem CID 90203
IUPAC-Name 3-(2-chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonsäure
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 187°C to 192°C
Menge 250 g
Beilstein 791928
Formelmasse 237.64
Reinheit (%) ≥98%