Learn More
3-(2-Chlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(2-chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Menge | 25 g |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Formelmasse | 237.64 |
| Reinheit (%) | 97% |