Learn More
3-(2-Chlor-6-Fluorphenyl)-5-Methylisoxazol-4-Carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302437
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11302437 10 g 10 Gramm
11312437 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10092.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3919-74-2 | C11H7ClFNO3 | 255.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3919-74-2
Summenformel C11H7ClFNO3
Molekulargewicht (g/mol) 255.63
MDL-Nummer MFCD00055659
InChI-Schlüssel REIPZLFZMOQHJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, fcimic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-dihloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxic acid, pubchem8772, acmc-1ckjh, 3-2-chloro-6-fluorophenyl 5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 77520
IUPAC-Name 3-(2-chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonsäure
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 201°C to 203°C
Menge 10 g
Beilstein 806523
Formelmasse 255.63
Reinheit (%) 99%