Learn More
3-(2-Chlor-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amin-S-Oxid (Chlorpromazinsulfoxid), Mikromol™
Beschreibung
3-(2-Chlor-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amin-S-Oxid (Chlorpromazinsulfoxid)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlorpromazine Sulfoxide |
| CAS | 969-99-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Chlorpromazine Sulfoxide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C17 H19 Cl N2 O S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Chlorpromazine Hydrochloride Imp. A (EP), Chlorpromazine Imp. A (EP), 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide, Chlorpromazine Sulfoxide, Chlorpromazine Sulphoxide, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity A, Chlorpromazine Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H19ClN2OS/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)22(21)17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC-Name | 3-(2-Chlor-5-oxophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amin |
| Mehr anzeigen |