Learn More
3-(2-Bromacetyl)benzonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(2-Bromoacetyl)benzonitrile |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | BrCH2C(O)C6H4CN |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 224.06 |
Reinheit (%) | 95% |