Learn More
3-[2-(Benzoyloxy)phenyl]Propionsäure, 97 %, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11471387
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11471387 25 g 25 Gramm
11451387 1 g 1 Gramm
11461387 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24909.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59725-59-6
Summenformel C16H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 270.284
MDL-Nummer MFCD00052018
InChI-Schlüssel WZLUNIRPOQOEJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-benzoyloxy phenyl propanoic acid, 3-2-benzoyloxy phenyl propionic acid, maybridge1_007224, acmc-20anb0, 3-2-benzoyloxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid,2-benzoyloxy, 3-2-phenylcarbonyloxyphenyl propanoic acid
PubChem CID 2732579
IUPAC-Name 3-(2-Benzoyloxyphenyl)propansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[2-(Benzoyloxy)phenyl]propionic acid
Menge 25 g
Formelmasse 270.29
Reinheit (%) 97%