Learn More
3-(2-Benzothiazolyl)-anilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415897
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15415897
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33103.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 41230-21-1 | C13H10N2S | 226.297 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41230-21-1
Summenformel C13H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 226.297
MDL-Nummer MFCD00579111
InChI-Schlüssel MKMRZZJJDIBAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzothiazol-2-yl-phenylamine, 3-1,3-benzothiazol-2-yl aniline, 3-benzothiazol-2-ylphenylamine, benzenamine,3-2-benzothiazolyl, cambridge id 5250055, 3-2-benzothiazolyl aniline, 3-benzothiazol-2-yl aniline, 3-benzo d thiazol-2-yl aniline, 3-benzothiazol-2-yl benzenamine, 3-1,3-benzothiazol-2-yl phenyl amine
PubChem CID 720999
IUPAC-Name 3-(1,3-Benzothiazol-2-yl)Anilin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C3=CC(=CC=C3)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Benzothiazolyl)aniline
Schmelzpunkt 135°C to 137°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formelmasse 226.3
Reinheit (%) 96%