Learn More
3-(2-Aminoethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392977
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392977 1 g 1 Gramm
11302987 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16311.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 20173-24-4 | C7H11N2 | 123.18 g/mol
3-(2-Aminoethyl)pyridine has been used in the synthesis of urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(2-Aminoethyl)pyridin wurde bei der Synthese von Harnstoff verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Luft und Kohlendioxid fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20173-24-4
Summenformel C7H11N2
Molekulargewicht (g/mol) 123.18
MDL-Nummer MFCD00191604
InChI-Schlüssel NAHHNSMHYCLMON-UHFFFAOYSA-O
Synonym 3-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridin-3-yl ethanamine, 3-aminoethylpyridine, 3-pyridineethanamine, 2-pyridin-3-yl ethan-1-amine, 2-3-pyridyl ethylamine, 3-pyridineethaneamine, 3-pyridine ethanamine, 2-pyridin-3-yl-ethylamine, 2-3-pyridinyl ethanamine
PubChem CID 854051
SMILES [NH3+]CCC1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Aminoethyl)pyridine
Siedepunkt 119°C to 120°C (19 mmHg)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.5518
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 111288
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name 2-(Pyridin-3-yl)ethan-1-aminium
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 98%