Learn More
3-(2-Aminoethyl)-5-methylindol Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15425016 25 g 25 Gramm
15435728 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425016 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59415.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1010-95-3
Summenformel C11H15ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 210.71
MDL-Nummer MFCD00012683
InChI-Schlüssel RBHDFGBPJGEYCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyltryptamine hydrochloride, 2-5-methyl-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methylindole hydrochloride, 5-methyl-1h-indole-3-ethylamine monohydrochloride, 5-methyltryptamine hcl, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methyl-, monohydrochloride, 2-5-methylindol-3-yl ethylamine, chloride, 5-methyltryptaminehydrochloride, 5-methyl-1h-indole-3-ethylamine hcl, pubchem24287
PubChem CID 6917145
IUPAC-Name Wasserstoff-2-(5-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-aminchlorid
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC=C2NC=C(CCN)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Aminoethyl)-5-methylindole hydrochloride
Schmelzpunkt 290°C to 292°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3707780
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 210.71
Reinheit (%) 97%