Learn More
3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carbonsäure, ≥ 98 %
Artikelnummer. 11307555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307555 1 g 1 Gramm
11317555 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307555 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05695.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3919-76-4
Summenformel C11H7Cl2NO3
Molekulargewicht (g/mol) 272.08
MDL-Nummer MFCD00051658
InChI-Schlüssel WQXUUMUOERZZAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2',6'-dichlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, pubchem8684, dicloxacillin impurity d, acmc-1cmb3, pyridinium hydroxy propyl sulphobetaine; pps-oh, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid
PubChem CID 77521
IUPAC-Name 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-Methyl-1,2-Oxazol-4-Carbonsäure
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 221°C to 225°C
Menge 1 g
Beilstein 806524
Formelmasse 272.09
Reinheit (%) ≥98%