Learn More
3-[2-(4-Morpholinyl)ethylcarbamoyl]benzolboronsäure-Hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15480026
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15480026 250 mg 250 Milligramm
15470026 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52689.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 957060-89-8
Summenformel C13H20BClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 314.573
MDL-Nummer MFCD09027255
InChI-Schlüssel QBUJRGQOXYFCFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-morpholinoethyl carbamoyl phenyl boronic acid hydrochloride, 3-2-morpholin-4-ylethyl carbamoyl benzeneboronic acid hydrochloride, 3-2-morpholin-4-yl ethyl carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride, 3-2-morpholinoethylcarbamoyl phenylboronic acid hcl, 3-2-morpholinoethylcarbamoyl phenylboronic acid, hcl, 3-2-morpholinoethyl carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride, 3-2-morpholinoethyl carbamoyl phenyl boronicacidhydrochloride, 3-2-morpholin-4-yl ethyl carbamoyl phenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 44119393
IUPAC-Name [3-(2-Morpholin-4-ylethylcarbamoyl)phenyl]boronsäure;hydrochlorid
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NCCN2CCOCC2)(O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[2-(4-Morpholinyl)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 190°C to 195°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formelmasse 314.58
Reinheit (%) 98%