Learn More
3-(2,4-Dichlorphenyl)Propansäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712937
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10712937 10 g 10 Gramm
10243142 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10712937 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW04678EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 55144-92-8
Summenformel C9H8Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 219.061
MDL-Nummer MFCD00275605
InChI-Schlüssel HLNPVFSCAMKIOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2740915
IUPAC-Name 3-(2,4-Dichlorphenyl)propansäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2, 4-Dichlorophenyl)propanoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel Cl2C6H3CH2CH2CO2H
Menge 10 g
Synonym 3-2,4-dichlorophenyl propanoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl propionic acid, 2,4-dichlorohydrocinnamic acid, 2,4-dichloro-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 2,4-dichloro, 3-2,4-dichloro-phenyl-propionic acid, maybridge4_004135, acmc-1b21h, ksc603c0n, benzenepropanoic acid,2,4-dichloro
Formelmasse 219.07
Reinheit (%) 97%