Learn More
3-[2-[4-(5-Fluor-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on, Mikromol™
Beschreibung
3-[2-[4-(5-Fluor-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-[2-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| CAS | 1199589-74-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-[2-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C23 H27 F N4 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 3-[2-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. D (EP), Risperidone Impurity D |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-14-17(24)5-6-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4ccc(F)cc34)C(=O)N5CCCCC5=N1 |
| IUPAC-Name | 3-[2-[4-(5-Fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on |
| Mehr anzeigen |