Learn More
3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyl-trimethoxysilan, tech.., AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10686374 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10686374 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10143491 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10357901 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10686374 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 346175000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 35141-30-1 | C10H27N3O3Si | 265.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 35141-30-1
Summenformel C10H27N3O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 265.43
MDL-Nummer MFCD00069173
InChI-Schlüssel NHBRUUFBSBSTHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n1-2-aminoethyl-n2-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, 3-trimethoxysilylpropyl diethylenetriamine, 3-2-2-aminoethylamino ethylamino propyl-trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl diethylenetriamine, n1-3-trimethoxysilylpropyl diethylenetriamine, trimethoxysilylpropyldiethylenetriamine, 1,2-ethanediamine, n-2-aminoethyl-n'-3-trimethoxysilyl propyl, diethylenetriamino propyltrimethoxysilane, 3-2-2-aminoethylamino ethylamino propyltrimethoxysilane, n-2-aminoethyl-n'-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine
PubChem CID 118771
IUPAC-Name N'-[2-(3-Trimethoxysilylpropylamino)ethyl]ethan-1,2-diamin
SMILES CO[Si](CCCNCCNCCN)(OC)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyl-trimethoxysilane
Farbe Gelb
Dichte 1.0310g/mL
Siedepunkt 114.0°C to 118.0°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 137°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (H3CO)3Si(CH2)3NH(CH2)2NH(CH2)2NH2
Brechungsindex 1.4570 to 1.4610
Menge 500 mL
Relative Dichte 1.031
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 265.43
Reinheit (%) 14 to 18% (amine (as NH2))
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-¢2-(2-Aminoethylamino)ethylamino!propyl-trimethoxysilane
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.