missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(2,2,3-Trimethylnorborn-5-yl)cyclohexylacrylat, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7080141
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
903876-45-9
C19H30O2
290.45
MFCD22380703
CDBRNGRSVNBVLJ-UHFFFAOYNA-N
3-5,5,6-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-yl cyclohexyl prop-2-enoate
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
903876-45-9
C19H30O2
290.45
MFCD22380703
CDBRNGRSVNBVLJ-UHFFFAOYNA-N
3-5,5,6-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-yl cyclohexyl prop-2-enoate

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3- (2,2,3-Trimethylnorborn-5-yl)cyclohexyl acrylate
Farbe Braun
Flammpunkt >149°C (300°F)
Menge 5 g
Formelmasse 290.45
Physikalische Form Flüssig

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'