Learn More
3-(1H-Pyrrol-1-yl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10299702
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10299702 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10299702 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD03810EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
CAS 72692-99-0
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H8N2
MDL-Nummer MFCD00050084
Menge 10 g
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl pyridine, 3-pyrrol-1-yl pyridine, 3-pyrrolylpyridine, 3-1-pyrrolyl pyridine, n 3-pyridyl pyrrole, pyridine, 3-1h-pyrrol-1-yl-, hydrochloride
InChI-Schlüssel SPFWVEKHAJYTGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN(C=C1)C1=CN=CC=C1
IUPAC-Name 3-(1H-Pyrrol-1-yl)pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 144.18
PubChem CID 736556
Formelmasse 144.18
Reinheit (%) 97%