Learn More
3-(1H-Pyrrol-1-yl)propannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4812854
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10673625
Marke: Thermo Scientific Maybridge CD01949DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 43036-06-2
Summenformel C7H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 120.16
MDL-Nummer MFCD00003092
InChI-Schlüssel IYOLJLGYJMJLSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrrol-1-yl propanenitrile, n-2-cyanoethyl pyrrole, 1-2-cyanoethyl pyrrole, pyrrole-1-propionitrile, 1h-pyrrole-1-propanenitrile, 3-pyrrol-1-yl propiononitrile, n-2-cyanoethyl-pyrrole, 3-pyrrol-1-yl propanenitrile, n-cyanoethylpyrrole, n-2-cyanoethyl pyrole
PubChem CID 96527
IUPAC-Name 3-Pyrrol-1-ylpropanenitril
SMILES N#CCCN1C=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1H-Pyrrol-1-yl)propanenitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 120.15