Learn More
3-(1H-Pyrrol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
89353-42-4
C10H10N2
158.204
MFCD03407309
PJGDCPOPSNUYHC-UHFFFAOYSA-N
3-1h-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrol-1-yl-phenylamine, 3-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrolylphenylamine, 3-1-pyrrolyl aniline, 3-pyrrol-1-yl-aniline, 1-3-aminophenyl pyrrole, benzenamine, 3-1h-pyrrol-1-yl
2760546
3-Pyrrol-1-Ylanilin
C1=CN(C=C1)C2=CC(=CC=C2)N
89353-42-4
C10H10N2
158.204
MFCD03407309
PJGDCPOPSNUYHC-UHFFFAOYSA-N
3-1h-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrol-1-yl-phenylamine, 3-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrolylphenylamine, 3-1-pyrrolyl aniline, 3-pyrrol-1-yl-aniline, 1-3-aminophenyl pyrrole, benzenamine, 3-1h-pyrrol-1-yl
2760546
3-Pyrrol-1-Ylanilin
C1=CN(C=C1)C2=CC(=CC=C2)N
Chemischer Name oder Material 3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 97%