Learn More
3-(1 H-Pyrazol-3-yl)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10694025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10694025 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10053872 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10596903 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10694025 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC31701DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 850375-11-0
Summenformel C10H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.19
MDL-Nummer MFCD03407956
InChI-Schlüssel RXZRBZWATRFHCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrazol-5-yl benzoic acid, 3-1h-pyrazol-3-yl benzoic acid, 3-2h-pyrazol-3-yl benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-pyrazol-3-yl, 5-3-carboxyphenyl-1h-pyrazole, pubchem22748, buttpark 44\01-87, d0tx9p, 3-pyrazol-3-ylbenzoic acid, 3-pyrazol-5-ylbenzoic acid
PubChem CID 2795542
IUPAC-Name 3-(1H-Pyrazol-5-yl)Benzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C1=CC=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 188.19
Reinheit (%) 97%