Learn More
3-(1 H-Pyrazol-3-yl)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 188.19 |
| Reinheit (%) | 97% |